Learn More
Ansell VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-471 aus Nitril
Artikelnummer. 12617071 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
12617071 100 Stück
12687061 100 Stück
12607071 100 Stück
12697061 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12617071 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 92471100
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus einer innovativen Nitrilverbindung mit guten chemischen und mechanischen Eigenschaften gewährleistet höheren Komfort und bessere Beweglichkeit.
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
  • Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
  • Kontrollierte Umwelträume
  • Fertiggerichte
  • Milchverarbeitung
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374
Produkttyp Handschuhe
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Menge 100 Paare
Beständig gegen Mechanisch und chemisch
Serie 92-471