Beschreibung
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
- Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
- Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
- Kontrollierte Umwelträume
- Fertiggerichte
- Milchverarbeitung
- Catering
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374 |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 0.12 mm |
| Menge | 100 Paare |
| Beständig gegen | Mechanisch und chemisch |
| Serie | 92-471 |