Learn More
Ansell VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-471 aus Nitril
Artikelnummer. 12697061 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12697061 8 100 Stück
12687061 7 100 Stück
12607071 9 100 Stück
12617071 10 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12697061 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 92471080
Menge Preis
1 23.80 € / 100 Stück
10 20.65 € / 100 Stück
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus einer innovativen Nitrilverbindung mit guten chemischen und mechanischen Eigenschaften gewährleistet höheren Komfort und bessere Beweglichkeit.
  • Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
  • Verbesserter Griff
  • Enthält keinen Naturkautschuk
  • Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
  • Puderfrei
  • Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
  • Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
  • Kontrollierte Umwelträume
  • Fertiggerichte
  • Milchverarbeitung
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374
Produkttyp Handschuhe
Größe 8
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0.12 mm
Menge 100 Paare
Beständig gegen Mechanisch und chemisch
Serie 92-471