Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 72-285 Serie Mittlere Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 11716394 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
6 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11716394 7 6 Stück
11736434 6 6 Stück
11716444 8 6 Stück
11726444 9 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11716394 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 72285070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.90 €
    103.66 € / 6 Stück
    Sparen 56.24 €
    35% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bietet hervorragenden Schnittschutz, Komfort und Haltbarkeit. Ansell VersaTouch™ Medium Schutzhandschuhe der Serie 72-285 enthalten Dyneema-Technologie™ zum Schutz vor Schnittverletzungen.
  • Hellblau
  • Waschbar bis zu 90 °C
  • Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln
  • Ideal für Ausbeinen, Tranchieren, Fischverarbeitung und Essensvorbereitung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 388:2003
Coating Material Unbeschichtet
Farbe Blau
Cut Resistance Rating Level 5
Hand Spezifisch
Latex Free Nein
Material Dyneema
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 7
Temperature (Metric) Max 95 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Entgräten, Zerlegen, Verarbeiten, Filettieren von Fisch, zur Zubereitung von Essen, Verarbeitung von Obst und Gemüse
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Polypropylen-Glasfaser Dyneema™
Menge 6 Packung
Beständig gegen Schnitt
Länge (metrisch) 250 bis 330 mm