Learn More
Ansell™ Versatouch™ schnittfeste Handschuhe aus Dyneema
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Hellblau
- Waschbar bis zu 90 °C
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln
- Ideal für Ausbeinen, Tranchieren, Fischverarbeitung und Essensvorbereitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 388:2003 |
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | Hellblau |
| Cut Resistance Rating | Level 5 |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | No |
| Material | Dyneema |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Mehr anzeigen |