Learn More
Ansell™ Versatouch™ schnittfeste Handschuhe aus Dyneema
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Hellblau
- Waschbar bis zu 90 °C
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln
- Ideal für Ausbeinen, Tranchieren, Fischverarbeitung und Essensvorbereitung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung, Norm der KATEGORIE II EN 388:Gehäuse 254X |
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | Hellblau |
| Cut Resistance Rating | Level 5 |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | No |
| Material | Dyneema |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Leichte Handschuhe |
| Größe | 9 |
| Mehr anzeigen |