Description
- Hellblau
- Waschbar bis zu 90 °C
- Geeignet für den Kontakt mit allen Lebensmitteln
- Ideal für Ausbeinen, Tranchieren, Fischverarbeitung und Essensvorbereitung
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 388:2003 |
| Coating Material | Uncoated |
| Farbe | Hellblau |
| Cut Resistance Rating | Level 5 |
| Hand | Beidhändig |
| Latex Free | No |
| Material | Dyneema |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
| Größe | 6 |
| Show More |