Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-200 Serie Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. 12637051 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12637051
Marke: Ansell™ 92200080
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen.
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Latex Free Ja
Material Nitril
Größe 8
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 922008
Serie 92-200