Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 92-200 Serie Einweghandschuhe aus Nitril, blau
Artikelnummer. 12647051 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12647051 9 100 Stück
12627051 7 100 Stück
12637051 8 100 Stück
3 options
Artikelnummer. 12647051
Marke: Ansell™ 92200090
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen.
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Material Nitril
Größe 9
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 922009
Serie 92-200