Beschreibung
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben.
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-Allergie
- Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Größe | 7 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2,9 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,07 mm |
| Modell | 922007 |
| Serie | 92-200 |