Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril
Artikelnummer. p-8005394 Alle ansehen Ansell Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12697051 10 100 Stück
12667051 7 100 Stück
12677051 8 100 Stück
12687051 9 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12697051 Lieferant Ansell™ Lieferanten-Nr. 92205100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Einweghandschuhe
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
  • Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
  • Fertiggerichte
  • Obst- und Gemüseverarbeitung
  • Milchverarbeitung
  • Lebensmittelausgabe
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Accelerator Free Nein
Anwendungen Industrie
AQL 1.5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Vollständig texturiert
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrilhandschuhe
Größe 10
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 9220510
Serie 92-205