Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-220 aus Nitril
Artikelnummer. 12677061 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12677061
Marke: Ansell™ 92220100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen.
  • Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für einen guten Komfort und ein besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-AllergieFür Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Material Nitril
Größe 10
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 9222010
Serie 92-220