Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-220 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für einen guten Komfort und ein besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-AllergieFür Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
| Material | Nitril |
| Größe | 10 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 2,9 mil |
| Dicke (metrisch) | 0,07 mm |
| Modell | 9222010 |
| Serie | 92-220 |