Learn More
Texwipe™ VersaWipe™ Wischtücher aus Zellulose-/Polyester-Mischgewebe
Artikelnummer. 31359716 Alle ansehen Texwipe Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
4 in.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch)
31359716 4 in.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31359716 Lieferant Texwipe™ Lieferanten-Nr. STX624
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 €
    996.50 € / 2500 Stück
    Sparen 433.50 €
    30% Rabatt
Verfügbar ab: 31-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinraumtaugliche Wischtücher, die für die effektive Reinigung, das Eindämmen von Verschmutzungen und die Instandhaltung kritischer Oberflächen und Geräte entwickelt wurden.
  • Aus einem Vliesstoffgemisch aus 45 % Polyester und 55 % Zellulose für hohe Langlebigkeit, Saugfähigkeit und zuverlässige Leistung gefertigt.
  • Die Ausführung mit Schnittkanten und die Fertigung im Reinraum minimieren die Freisetzung von Partikeln und Ionen und unterstützen die Kontaminationskontrolle.
  • Für vielfältige Anwendungen in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen sowohl in trockener als auch steriler Ausführung erhältlich.
  • Ideal zum Abwischen und Reinigen von Oberflächen, Werkzeugen und Komponenten, zur Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten sowie zum Auftragen oder Entfernen von Schmiermitteln, Rückständen und Desinfektionsmitteln.
  • Ausgezeichnete Verträglichkeit mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol (IPA), Ethanol, Aceton und Entfettern für vielseitige Einsatzmöglichkeiten.
  • Geeignet zur Reinigung von Handschuhen, Notizbüchern, Telefonen und anderen Geräten, die in kontrollierte Bereiche eingebracht werden.
  • Wird häufig zum Auslegen von Schalen verwendet, um Reinraumteile und -geräte während der Verarbeitung oder Lagerung zu schützen, zu halten und zu trocknen.
  • Geringe Mengen an Partikeln und extrahierbaren Stoffen gewährleisten eine zuverlässige Leistung in kontaminationsempfindlichen Bereichen.
  • Erfüllt die USP- und USP-Anforderungen an Wischtücher für gleichbleibende Qualität und Leistung.
  • Autoklavierbar und gegen verschiedene Reinigungsmittel beständig für eine langfristige Nutzung.
  • Zur vollständigen Rückverfolgbarkeit und Prozesskontrolle einzeln chargencodiert.
  • Für Reinraumumgebungen ausgelegt: ISO-Klassen 5–8, Klassen 100–100.000 und EU-Klassen B–D.
  • Festgelegte Haltbarkeit: unsteril (trocken) – 5 Jahre ab Herstellung; steril (trocken) – 3 Jahre ab Herstellung.
Spezifikation
Produkttyp Reinraumwischer
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10 cm
Material Polyester-Zellulose
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Lage 1-ply
Sterilität Steril