Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Artikelnummer. 11614922 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
96- und 384-Kanal-Piversette-Modul zur Verwendung mit 96- und 384-Kanal-Versette-Pipettierungen
Nur Versette Basisgerät
Probentisch mit 6 Positionen für Versette, inklusive Schutz
Versette-Instrument (inklusive Basis, Pipettiermodul und Probentisch mit 6 Positionen)
Versette-System für die MSIA-Anwendung (umfasst Basis, Pipettierungsmodul, 6-Positionen-Tisch, 96-Kanal-Pipettierungskopf für Volumina von 5-300μl und ein serielles Verdünnungsmagazin von 96/300μl)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11614922
Marke: Thermo Scientific™ 65003SPS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser kompakte Automat unterstützt ein breites Spektrum an Anwendungen und bietet anwenderfreundliche Programmierung, zuverlässige Leistung und eine Auswahl von 96- bzw. 384-Kanal-Pipettieraufsätzen.
Der Thermo Scientific™ Versette™ Automat zur Handhabung von Flüssigkeiten ist sehr flexibel für vielfältige Applikationen einsetzbar. Mit einer Auswahl an 96- und 384-Kanal-Pipettierköpfen sowie seiner anwenderfreundlichen Anwenderoberfläche und seinem verlässlichen Betriebsverhalten ist das Gerät die ideale Wahl für den Bedarf an Handhabung von Flüssigkeiten der meisten Labore. Dazu gehören die Replikation von 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten, das Stempeln von Mikrotiterplatten und die serielle Verdünnung.
Das Gerät unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen, darunter die Massenspektrometrie-Immuno-Assays (MSIA) mit hohem Durchsatz, das Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten sowie die serielle Verdünnung.
96- und 384-Kanal-Pipettierköpfe:
  • Maximales Volumen von 0.5 bis 300 μl
  • Alle Pipettierköpfe sind mit RFID-Tags zur Selbstidentifizierung versehen.
Verbrauchsmaterialien für optimale Leistung:
  • Alle Pipettierköpfe nutzen Thermo Scientific™ D.A.R.T.s
Kompakte Größe:
  • Die Plattform mit sechs Plätzen nutzt zwei Ebenen, um den Platzbedarf zu minimieren.
  • Passt auf Standardtisch
Anwenderfreundliche Programmierungsoptionen:
  • Einfache Pipettierverfahren können direkt mit der grafischen Anwenderoberfläche erstellt werden
  • Für komplexere Protokolle und erweiterte Bearbeitungsfunktionen verwenden Sie die im Lieferumfang des Geräts enthaltene Thermo Scientific™ ControlMate™ Software
  • Intuitive Software; nach minimalem Schulungsaufwand ist kein Spezialist für Protokollschreibung und -überarbeitung erforderlich
  • Kostenloses WebEx ControlMate SW-Lernprogramm und Anwendungsunterstützung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Versette Stage
Beschreibung Probentisch mit 6 Positionen für Versette, inklusive Schutz
Kanäle 96, 384
Volumen (metrisch) 0.5 to 300 μL