Learn More
- Home
- Products
- Schläuche
- Gummi- und Silikonschläuche
- Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Saint Gobain Life Sciences Versilic Silikonschläuche
Artikelnummer. 11760105| Artikelnummer. | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Gesamtlänge (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11760105 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 Meter |
| 10213061 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 25 m | 25 Meter |
| 10498322 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11739138 | 10 mm | 14 mm | 2 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11751726 | 10 mm | 16 mm | 3 mm | 25 m | 25 Meter |
| 10799151 | 10 mm | 18 mm | 4 mm | 10 m | 10 Meter |
| 10083004 | 12 mm | 17 mm | 2.5 mm | 25 m | 25 Meter |
| 11761726 | 15 mm | 21 mm | 3 mm | 25 m | 25 Meter |
| 13253539 | 18 mm | 24 mm | 24 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11781706 | 4 mm | 10 mm | 3 mm | 25 m | 25 Meter |
| 11751706 | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 50 m | 50 Meter |
| 10627555 | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 50 m | 50 Meter |
| 10491325 | 20 mm | 27 mm | 27 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11711696 | 3 mm | 6 mm | 1.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11721696 | 4 mm | 6 mm | 1 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11701706 | 5 mm | 8 mm | 1.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11737283 | 6 mm | 10 mm | 2 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11727283 | 5 mm | 10 mm | 2.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11711716 | 6 mm | 12 mm | 12 mm | 25 m | 25 Meter |
| 11711706 | 6 mm | 12 mm | 3 mm | 10 m | 10 Meter |
| 10101111 | 6 mm | 9 mm | 1.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11781786 | 6 mm | 9 mm | 9 mm | 25 m | 25 Meter |
| 11770105 | 7 mm | 12 mm | 2.5 mm | 25 m | 25 Meter |
| 10509511 | 7 mm | 10 mm | 1.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11747283 | 7 mm | 12 mm | 2.5 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11731716 | 8 mm | 11 mm | 1.5 mm | 25 m | 25 Meter |
| 11721716 | 7 mm | 13 mm | 13 mm | 10 m | 25 Meter |
| 10397854 | 8 mm | 14 mm | 14 mm | 10 m | 25 Meter |
| 11731706 | 8 mm | 14 mm | 3 mm | 10 m | 10 Meter |
| 11717283 | 4 mm | 8 mm | 2 mm | 25 m | 10 Meter |
| 11771706 | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 10 m | 50 Meter |
Artikelnummer. 11760105
Marke: Saint Gobain Life Sciences 760350
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
- Erfüllt die Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs für Silikon-Elastomer für Verschlüsse und Schläuche, biologischer Tests gemäß USP Klasse VI und ISO 10993-Biokompatibilität (systemische Toxizität, Irritation, Allergisierung, Zytotoxizität, Blutverträglichkeit und Ames-Test)
- Konform mit FDA- und BfR-Positivlisten sowie Lebensmitteltauglichkeitstests gemäß EG-Richtlinien
- Dieser Schlauch mit CE-Kennzeichnung ist ein nicht invasives Medizinprodukt
- Mit einer Kontaktdauer von bis zu 29 Tagen
- Peroxidvernetztes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR
- US- und Europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | USA (FDA, 21CFR Teil 177–2600), EWG/EEG/CEE (Richtlinien 85/572, 97/48, 2002/72, EEC/EEG/CEE (directives 85/572, 97/48, 2002/72) |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.16 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
| Material | Silikon |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.31 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 8 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 82 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 25 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.08 in. |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für biopharmazeutische und medizinische Anwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -58°F |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | – 50 bis 200 °C |
| Farbe | Durchscheinend/transparent |
| Flexibility | Flexibel |
| Max. Operating Temperature (English) | 392°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 200 °C |
| Produkttyp | Peroxide-cured Silicone Tubing |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |