Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonschlauch
Beschreibung
- Entspricht den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs an Silikonelastomere für Verschlüsse und Schläuche, USP Biologische Tests der Klasse VI und ISO 10993 Biokompatibilität (systemische Toxizität, Reizung, Sensibilisierung, Zytotoxizität, Hämokompatibilität und Ames-Test)
- Erfüllt die FDA- und BfR-Positivlisten sowie Tests auf Lebensmitteltauglichkeit entsprechend EU-Richtlinien
- Peroxidgehärtetes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR
- US-amerikanisches und europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit -50 bis +200 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Arzneibuch, USP Klasse VI, ISO 10993 |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,08 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Material | Kunststoff |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 164 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,08 in. |
| Dicke (metrisch) | 2 mm |
| Mehr anzeigen |