Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, ROX
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR ROX Kit für die SYBR Green Chemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Die Verwendung eines 1-stufigen Ansatzes ist ideal für die Primer-Sequenzoptimierung und die Erfassung von Vergleichsdaten in Experimenten, die keine nachfolgende cDNA-Lagerung erfordern. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko, und durch die reduzierte Probenhandhabung können Verbesserungen bei der Reproduzierbarkeit beobachtet werden.
Verso einstufige RT-qPCR-Kits für die SYBR Green Chemie sind mit allen wichtigen Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42 °: to 57°C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates.
- Enthält einen blauen Inertfarbstoff für einfaches Pipettieren während der Reaktionsvorbereitung.
Specifications
Specifications
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •1 x 50 μl Verso Enzym-Mix •1 x 250 μl RT Enhancer •2 x 1,25 ml 2x 1-Step qPCR SYBR ROX Mix Bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System |
| Produktlinie | Verso |
| Produkttyp | Einstufiges RT-qPCR-Kit |
| Menge | 200 reactions |
| Ausreichend für | 200 Reaktionen |
| Show More |