Learn More
Verso™ 1-Step SYBR grünbasierter Nachweis RT-qPCR Kits
Artikelnummer. 11872143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
400 x 25 µl Reaktionen
Packungsgröße:
400 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11872143 400 x 25 µl Reaktionen 400 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11872143 Lieferant Thermo Scientific ABgene Lieferanten-Nr. AB4106C
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermo Scientific™ Verso™ 1-Step RT-qPCR Kits wurden speziell für die Quantifizierung von RNA in einem praktischen Assay mit einem Schritt entwickelt.
Quantifizieren von RNA in einem praktischen Assay in nur einem Schritt mit den Thermo Scientific™ Verso™ 1-stufigen Kits SYBR GreenBased Detection RT-qPCR.
Verso einstufige Kits sind für minimale Arbeitszeit und schnellere Ergebnisse konzipiert. Die RT- und QPCR-Reaktionskomponenten sind in einem einzigen Röhrchen zusammengefasst, was die Protokollzeiten reduziert und die Anzahl der Pipettierschritte minimiert. Das Puffersystem der Verso einstufigen QRT-PCR-Kits wurde speziell für die Verwendung in einer Vielzahl von RNA-Templates für Transkription und Amplifikation optimiert. Spezielle Enhancer und Additive wurden verwendet, um eine Reaktionsmischung zu erzeugen, die sowohl die reverse Transkriptase als auch die DNA-Polymerase optimal unterstützt.
  • Optimierter Puffer—Verso RT-qPCR-Kits basieren auf einem ausgewogenen Puffer, um die Leistung der reversen Transkriptase und DNA-Polymerase-Enzyme zu maximieren
  • Gut sichtbare Mischung—Das Verso RT-qPCR-Kit enthält einen inerten blauen Farbstoff für eine einfache Probenvisualisierung während der Reaktionsvorbereitung
  • Großer dynamischer Bereich—Das Kit ermöglicht den Nachweis von 10  pg bis 1 Glc-Becher der Gesamt-RNA oder 1 pg bis 10 ng mRNA, wodurch eine genaue Erkennung und Quantifizierung der Ziel-RNA über einen breiten Vorlagenbereich ermöglicht und somit sichergestellt wird, dass eine Erhöhung der Ziel-RNA-Konzentration zu entsprechenden Erhöhungen des qPCR-Signals führt
  • Maximale Spezifität—Die chemisch modifizierte Thermo-Start™ Taq DNA-Polymerase bleibt während der reversen Transkription vollständig inaktiv; das Enzym wird dann zu Beginn der qPCR-Reaktion durch einen Heizschritt bei 95 °C vollständig aktiviert
  • Breiter Template-Bereich—Das Verso einstufige RT-qPCR-Kit kann 10 pg bis 1 μg Gesamt-RNA oder 1 pg bis 10 ng mRNA nachweisen
  • Einfache Anpassung an die Automatisierung—Das einfache 1-Schritt-Protokoll ist mit Robotersystemen kompatibel und reduziert manuelle Eingriffe
  • Einzigartiger RT-Enhancer—Verso RT-qPCR-Kits enthalten RT-Enhancer, ein einzigartiges Enzym, das jede kontaminierende genomische DNA während des RT-Schrittes abbaut und die Notwendigkeit einer DNase I-Behandlung der extrahierten RNA überflüssig macht, was Zeit und Aufwand spart
  • Gerätespezifisch—Individuell optimierte qPCR-Mischungen für alle wichtigen qPCR-/Echtzeit-PCR-Geräte
  • Reproduzierbare Ergebnisse—Alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um die chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten
Im Lieferumfang enthalten:
Verso Enzymgemisch (RNase Inhibitor, RT-Enhancer, Thermo-Start™ Taq DNA-Polymerase‡, Hochleistungs-dNTPs, SYBR Green I, ROX™ passiver Referenzfarbstoff (nur in ROX-Gemischen), Fluorescein (nur in Fluorescein-Gemisch)); separates MgCl2-Fläschchen für weitere MgCl2-Optimierung; separates ROX-Fläschchen (nur in angegebenen Kits)
Kompatibel mit:
Diese blauen Gemische sind ideal zur Verwendung mit weißen Reaktionsplatten und -röhrchen. Eine Steigerung der Nachweiseffizienz ist bei der Verwendung von weißen ABgene PCR-Kunststoffen für qPCR zu beobachten. Während weiße Kunststoffe hervorragende qPCR-Ergebnisse liefern, können sie üblich farblose Reagenzien schwer zu erkennen machen. Mit Verso sorgt ein einfacher Blick dafür, dass die richtige Menge des Mastergemischs hinzugefügt wurde.
Unser Auswahl-Leitfaden für qPCR-Reagenzien beinhaltet Informationen zur Kompatibilität der qPCR-Thermocycler.
Empfohlen für:
Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Genexpressionsanalyse, siRNA-Knockdown-Validierung, miRNA-Nachweis, Mikroarray-Validierung, Pathogennachweis und Krankheitsforschung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Verso Enzymmix (RNase-Inhibitor, RT-Verstärker, Thermo-Start™ Taq DNA-Polymerase‡, Hochleistungs-dNTPs, SYBR Green I, ROX™ passiver Referenzfarbstoff (nur in ROX Mischungen), Fluorescein (nur in der Fluorescein-Mischung); Separates MgCl2-Fläschchen für weitere MgCl2-Optimierung; Separate ROX Ampulle (nur in den angegebenen Sets). Bei -20 °C °lagern. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden. Vor Licht schützen
Beschreibung Mit niedrigem ROX
Produkttyp Einstufiges QRT-PCR-Kit mit SYBR Green und Low ROX
Menge 400 x 25 µl Reaktionen
Ausreichend für 400 Proben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, siRNA-Validierung, miRNA-Analyse, Microarray-Analyse, Pathogennachweis, Erforschung genetischer Erkrankungen
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.