Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Kit, SYBR Green, with separate ROX vial
Artikelnummer. 11822143
Click to view available options
Ausreichend für:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Packungsgröße:
200 Reaktionen
400 Reaktionen
Artikelnummer. 11822143
Marke: Thermo Scientific™ AB4104C
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen bis 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird.
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR-Kit für die SYBR Green Chemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen. Diese Version des Kits wird mit einem separaten Fläschchen mit ROX-Referenzfarbstoff geliefert.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Die Verwendung eines 1-stufigen Ansatzes ist ideal für die Primer-Sequenzoptimierung und die Erfassung von Vergleichsdaten in Experimenten, die keine nachfolgende cDNA-Lagerung erfordern. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko, und durch die reduzierte Probenhandhabung können Verbesserungen bei der Reproduzierbarkeit beobachtet werden.
Verso einstufige RT-qPCR-Kits für die SYBR Green Chemie sind mit allen wichtigen Echtzeit-Thermocyclern kompatibel.
  • Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
  • RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
  • Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
  • Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
  • Das Verso RT-Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42° bis 57 °C) - verbesserter Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
  • Enthält einen blauen Inertfarbstoff für einfaches Pipettieren während der Reaktionsvorbereitung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Enthält:
• 1x 50 μl Verso-Enzymgemisch
• 1x 250 μl RT-Enhancer
• 2x 1,25 ml 2x 1-Step-qPCR SYBR-Mix
• 1x 25 μl ROX, 1 mM
• 1x 100 μl 1 M MgCl2
Ausreichend für 200 Reaktionen mit 25 µl.
Aufbewahrung bei -20 °C
Nachweisverfahren SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 1-Schritt-RT-qPCR
Zur Verwendung mit (Geräte) BioRad CFX96™, MJ Chromo4, MJ Opticon, Eppendorf MasterCycler RealPlex, Bio-Rad CFX384 Touch™, Roche LightCycler 480, Cepheid SmartCycler, Corbett RotorGene
Produktlinie Verso
Produkttyp Einstufiges RT-qPCR-Kit
Menge 400 reactions
Ausreichend für 400 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression, Pathogennachweis
Anzahl Reaktionen 400 Reaktionen
Probentyp RNA