Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-step RT-qPCR Mix, low ROX
Beschreibung
Das Thermo Scientific Verso 1-stufige RT-qPCR-Mixkit mit niedriger ROX-Konzentration für die Sondenchemie bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, mRNA zu erkennen.
Ein optionaler RT-Enhancer ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und kann während des RT-Schritts verwendet werden, um jegliche DNA-Kontamination zu entfernen, wodurch eine DNase-I-Behandlung überflüssig wird. Alle Verso 1-stufigen RT-qPCR-Kits enthalten einen Inertfarbstoff, der den Kontrast zwischen Reagenz und Kunststoff deutlich verbessert. Dadurch wird die Überprüfung der Master-Mix-Dispensierung schnell, einfach und absolut sicher.
Bei einem 1-stufigen-Ansatz für RT-qPCR werden sowohl der RT-Schritt als auch der qPCR-Schritt in einem einzelnen Röhrchen (1-stufige RT-qPCR) durchgeführt. Ein 1-stufiger-Ansatz ist ideal, wenn für die nachfolgenden Experimente keine cDNA-Lagerung erforderlich ist. Der Ansatz minimiert das Kontaminationsrisiko und verbessert die Reproduzierbarkeit, indem die Probenhandhabung reduziert wird.
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen - RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- RT- und qPCR-Schritte werden in einem einzigen Röhrchen durchgeführt - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Verwendung der gesamten RT-Reaktion als Vorlage für qPCR - verbesserte Empfindlichkeit
- Das Verso RT-Enzym ist mit einem breiten Dynamikbereich hochempfindlich - genauer Nachweis von RNA aus 1 pg bis 1 μg
- Das Verso RT Enzym hat einen großen Arbeitstemperaturbereich (42 bis 57 °C) – besserer Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- Enthält einen inerten blauen Farbstoff für einfaches Pipettieren während des Reaktionsaufbaus
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •1 x 50 μl Verso Enzym-Mix •1 x 250 μl RT Enhancer •2 x 1,25 ml 2x 1-Step qPCR Low ROX Mix Bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | 1-Schritt-RT-qPCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Produktlinie | Verso |
| Produkttyp | Einstufige RT-qPCR-Mischung |
| Menge | 200 reactions |
| Ausreichend für | 200 Reaktionen |
| Mehr anzeigen |