Learn More
Texwipe™ Vertex™ trockene Reinraumwischtücher
Artikelnummer. 15722406 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
28 x 28 cm
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 15722406
Marke: Texwipe™ TX3221
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, trockene Reinraumwischer aus 100 % Polyestermaterial mit versiegelter Kante, die auf dem vollautomatischen Vertex™-Fertigungssystem verarbeitet wird. Vertex™-Prozess entwickelt die Fertigungstechnologie für Reinraumwischer weiter und bringt sie auf den höchsten Stand der Branche.
  • Die Trockenwischer sind so konzipiert, dass sie weniger Wischtücher für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten benötigen
  • Die versiegelte Kante minimiert die Freisetzung von Partikeln aus den Wischerkanten
  • Gammabestrahlt und validierte Sterilität gemäß den AAMI-Richtlinien auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10⁻⁶
  • Geringe Konzentrationen von Ionen, NVRs (nichtflüchtige Rückstände), Partikeln und Fasern (fusselarme Wischtücher) für die Verwendung in kritischen Reinigungsanwendungen
  • Entwickelt für hohe Sorptionskapazität – ideal für die Kontrolle von verschütteten Flüssigkeiten, die Reinigung und die Anwendung von Lösungen
  • Getestet auf Zytotoxizität und bakterielle Endotoxine für eine zusätzliche Sicherheit bei der Kontaminationskontrolle
  • Erfüllt USP <797> und USP- <800> Anforderungen und ist autoklaviersicher
Spezifikation
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 3 - 7, Klasse 1 - 10.000, EU Klasse A - D
Abmessungen (L x B) 28 x 28 cm
Verpackungsmenge 5 x 20 Wischtücher/Beutel, 5 Beutel/Karton