Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 16385488 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16385488
Marke: Texwipe™ TX3042P
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Versiegelte sterile Wischtücher, trocken oder vorgetränkt
  • Weich mit hoher Sorptionsfähigkeit
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Verarbeitet mit Texwipe's Vertex-™ Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
Vorgetränkte Wischtücher
  • 70 % USP-Gütegrad IPA/30 % USP Reinwasser
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher mit hoher Sorption
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Vorbefeuchtet
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Texwipe Wipers pre-wetted with 60% - 70 % IPA
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: isopropanol