Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 16676772 Alle ansehen Texwipe Produkte
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 16676772
Marke: Texwipe™ TX3042P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Versiegelte sterile Wischtücher, trocken oder vorgetränkt
  • Weich mit hoher Sorptionsfähigkeit
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Verarbeitet mit Texwipe's Vertex-™ Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
Vorgetränkte Wischtücher
  • 70 % USP-Gütegrad IPA/30 % USP Reinwasser
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher mit hoher Sorption
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Vorbefeuchtet
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril