Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 17298879 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Beschreibung unitSize
17298879 12 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
15847622 12 in. Trocken 500 Stück
17829895 9 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
18087581 9 in. Trocken 500 Stück
16385488 12 in. Vorbefeuchtet 20 Stück
16676772 12 in. Vorbefeuchtet 25 Stück
6 options
Artikelnummer. 17298879
Marke: Texwipe™ TX3042P
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Versiegelte sterile Wischtücher, trocken oder vorgetränkt
  • Weich mit hoher Sorptionsfähigkeit
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Verarbeitet mit Texwipe's Vertex-™ Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
Vorgetränkte Wischtücher
  • 70 % USP-Gütegrad IPA/30 % USP Reinwasser
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher mit hoher Sorption
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Vorbefeuchtet
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X125 Sterile Vertex1 HighSorption Wipers Pre-Wette d w/70%IPA, 31x31cm
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol