Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. 17829895 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Beschreibung unitSize
17829895 9 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
15847622 12 in. Trocken 500 Stück
18087581 9 in. Trocken 500 Stück
16385488 12 in. Vorbefeuchtet 20 Stück
17298879 12 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
16676772 12 in. Vorbefeuchtet 25 Stück
6 options
Artikelnummer. 17829895
Marke: Texwipe™ TX3049P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Sealed-edge sterile wipers, dry or pre-wetted
  • Soft feel with high sorption capacity
  • Confirm radiation dose met specified dose at time of receiving
  • Processed on Texwipe's Vertex™ manufacturing system
  • Quarterly microbial testing by Agarose Overlay and Limulus Amebocyte Lysate (LAL) endotoxin testing
Pre-Wetted Wipers
  • 70% USP-Grade IPA/30% USP Purified Water
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher mit hoher Sorption
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 22.9 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 22.9 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Vorbefeuchtet
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril