Learn More
Texwipe™ Sterile Vertex™ Wischtücher mit hoher Sorption
Artikelnummer. p-4577069 Alle ansehen Texwipe Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
9 in.
9 in.
12 in.
Beschreibung:
Trocken
Vorbefeuchtet
Packungsgröße:
125 Stück
20 Stück
25 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Beschreibung unitSize
15847622 12 in. Trocken 500 Stück
17829895 9 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
18087581 9 in. Trocken 500 Stück
16385488 12 in. Vorbefeuchtet 20 Stück
17298879 12 in. Vorbefeuchtet 125 Stück
16676772 12 in. Vorbefeuchtet 25 Stück
6 options
Artikelnummer. 15847622
Marke: Texwipe™ TX3042
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wischtücher aus 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick, hergestellt aus Neuware in den USA
Versiegelte sterile Wischtücher, trocken oder vorgetränkt
  • Weich mit hoher Sorptionsfähigkeit
  • Bestätigen Sie zum Zeitpunkt des Empfangs die Übereinstimmung der Strahlendosis mit der angegebenen Dosis
  • Verarbeitet mit Texwipe's Vertex-™ Herstellungssystem
  • Vierteljährliche mikrobielle Tests durch Agarose-Overlay- und Limulus Amebocyte Lysat (LAL)-Endotoxin-Tests
Vorgetränkte Wischtücher
  • 70 % USP-Gütegrad IPA/30 % USP Reinwasser
Bestellinformation
Dreifach verpackt
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher mit hoher Sorption
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
Beschreibung Trocken
Kanten Versiegelt
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung empfindlicher Oberflächen oder Anwendungen
Sterilität Steril