Beschreibung
- Purifier Vertical Clean Benches leiten HEPA-gefilterte Luft nach unten über den Arbeitsbereich, um Klasse-5-Bedingungen zu schaffen ISO und Ihre Arbeit vor Partikelkontamination zu schützen.
- Anwendungen für saubere Werkbänke umfassen Pharmazeutische Mischung, Pflanzengewebekultur, Vorbereitung von Medienplatten, Elektronikinspektion, Montage von Medizinprodukten und mehr.
- Da sie keinen Schutz für den Nutzer bieten, sollten Vertical Clean Benches nicht zusammen mit biologisch gefährlichen Materialien, Toxinen oder Radionukliden verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vertikale saubere Bank |
| Beschichtung | Pulver |
| Filtertyp | HEPA |
| Beleuchtungsart | UV |
| Material | Pulverbeschichtetes Aluminium und Stahl |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Farbe | Gletscherweiß, grau |
| Innentiefe (angloamerikanisch) | 25,3 in. |
| Innentiefe (metrisch) | 64.3 cm |
| Beschreibung | Vertikaler laminarer Fluss |
| Mehr anzeigen |