Learn More
Nabertherm™ Vertikaler Hochtemperaturrohrofen
Vertikale Hochtemperaturrohröfen. Hochwertige Dämmmaterialien aus vakuumgeformten Faserplatten ermöglichen einen energiesparenden Betrieb und eine schnelle Heizzeit aufgrund geringer Wärmespeicherung und Wärmeleitfähigkeit. Verschiedene Gasversorgungssysteme erhältlich.
Marke:  Nabertherm™ 001484730
Weitere Details : Netto-Gewicht : 380.00000kg
Artikelnummer. 15561022
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Tmax: 1600 °C
  • Verwendung: Vertikal
  • Außenabmessungen: 580 x 650 x 660 mm
  • Max. Außenrohrdurchmesser: 80 mm
  • Beheizte Länge: 300 mm
  • Längenkonstante Temperatur +/- 5 K: 80 mm
  • Schlauchlänge: 530 mm
  • Angeschlossene Last: 10,3 kW
  • Elektrischer Anschluss: 3-Phase
  • Gewicht: 90 kg
Spezifikation
Spezifikation
P470
1600°C
80 mm
300 mm
580 x 650 x 660 mm