Learn More
Erlab Vertikale Laminar-Flow-Haube - Lois 1800
Artikelnummer. 18850191 Alle ansehen Erlab Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp
18850191 Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18850191 Lieferant Erlab Lieferanten-Nr. NORLYS19809
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9860.00 €
    9180.00 € / 1 Stück
    Sparen 680.00 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kombiniert ISO Reinheitsklasse 5 mit fortschrittlicher HEPA H14-Filtration und großzügigem Raumkomfort für großflächige Anwendungen.
  • Vertikale Laminarströmungshaube Loïs
  • Modell: 1800
  • Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (Norm EN 1822-1:2019)
  • Abmessungen: 1940 x 710 x 995 mm
  • Luftdurchsatz: 1665 m³/h
  • Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz..
  • Leistungsaufnahme: 700 W
  • Touchscreen
  • Seiten- und Frontplatten: Transparentes P mmA
  • Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
  • Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
  • Windmesser
  • UV-Dekontamination
  • Steckdosen: 3 Steckdosen mit Schutzabdeckung
  • Gas-, Vakuumanschluss
  • Standardqualifizierung bei der Installation
  • IQ/OQ-Qualifizierung bei der Installation
Spezifikation
Produkttyp Vertikaler Laminar-Flow-Schrank
Beschichtung Epoxid
Filtertyp HEPA
Beleuchtungsart LED
Material Edelstahl