Description
- Vertikale Laminarströmungshaube Loïs
- Modell: 900
- Schutz wird gewährleistet: ISO Klasse 5 gemäß NF EN ISO 14644 ; HEPA H14-Filter – 99,995 % MPPS (Norm EN 1822-1:2019)
- Abmessungen: 1025 x 710 x 995 mm
- Luftdurchsatz: 960 m³/h
- Spannung/Frequenz: 230 V (±10%) / 50 Hz..
- Leistungsaufnahme: 450 W
- Touchscreen
- Seiten- und Frontplatten: Transparentes P mmA
- Arbeitsfläche: Gebürsteter Edelstahl 304L
- Verstellbarer ft., mit oder ohne Rollen
- Windmesser
- UV-Dekontamination
- Steckdosen: 3 Steckdosen mit Schutzabdeckung
- Gas-, Vakuumanschluss
- Standardqualifizierung bei der Installation
- IQ/OQ-Qualifizierung bei der Installation
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Vertikaler Laminar-Flow-Schrank |
| Beschichtung | Epoxid |
| Filtertyp | HEPA |
| Beleuchtungsart | LED |
| Material | Edelstahl |