Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter
Artikelnummer. 15196812
Click to view available options
Anzahl Positionen:
9
24
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15196812
Marke: Scientific Industries SI™ 9730128
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter rastet Mikroröhrchen ein.
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2 Mischer und Vortex-Genie Pulse
Anzahl Positionen 9