Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Mikroröhrchenhalter
Click to view available options
Anzahl Positionen:
9
24
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hält Röhrchen in vertikaler Lage
- Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
- Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
- Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vortex-Genie 2 Mixer and Vortex-Genie Pulse |
| Anzahl Positionen | 24 |