Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter
Artikelnummer. 15527375
Change view
Click to view available options
Röhrchenkapazität:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen
Anzahl Positionen:
12
3
6
6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Röhrchenkapazität Anzahl Positionen unitSize
15527375 50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen 6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen 1 Stück
15577365 15 ml 6 1 Stück
15567365 50 ml 3 1 Stück
15597365 50 ml 6 1 Stück
15507375 15 ml 12 1 Stück
11321474 15 ml 12 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15527375
Marke: Scientific Industries SI™ 83041239
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter rastet 15 bis 50 ml-Röhrchen und Mikroröhrchen ein.
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen, Mikroröhrchen
Röhrchenkapazität 50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls
Anzahl Positionen 6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen