Learn More
Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter
Codice prodotto. 15597365
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Röhrchenkapazität:
15 ml
50 ml
50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen
Anzahl Positionen:
12
3
6
6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Codice prodotto. Röhrchenkapazität Anzahl Positionen unitSize
15597365 50 ml 6 1 Stück
15577365 15 ml 6 1 Stück
15567365 50 ml 3 1 Stück
15507375 15 ml 12 1 Stück
11321474 15 ml 12 1 Stück
15527375 50 ml, 15 ml, Mikroröhrchen 6 x 50 ml-Röhrchen, 6 x 15 ml-Röhrchen, 12 Mikroröhrchen 1 Stück
6 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15597365
missing translation for 'mfr': Scientific Industries SI™ 83041242
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Zur Verwendung ist kein zusätzlicher Aufsatz erforderlich. Scientific Industries SI™ Vertikaler Röhrchenhalter rastet 15 bis 50 ml-Röhrchen und Mikroröhrchen ein.
  • Hält Röhrchen in vertikaler Lage
  • Zum Aufstecken auf jeden Vortex-Genie 2 -Mischer und auf den Vortex-Genie Pulse
  • Optimiert für schnelles Vortexen einer kleinen Anzahl von Röhrchen
  • Keine zusätzliche Befestigung erforderlich
Specifica
Röhrchenkapazität 50 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortex-Genie 2, Vortex-Genie-Puls
Anzahl Positionen 6