missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Handschuhe

Artikelnummer. p-7161091
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
Packungsgröße:
1 Paar

Artikelnummer. 15806695

Marke: Honeywell™ 213225106

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

Honeywell™ Vertigo Black PU C&G 1 Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in trockener, leicht fettiger oder verschmutzter Umgebung.

  • Strickhandschuh aus 100 % schwarzem Polyamid
  • Schwarze Polyurethanbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Das Polyamid und seine Polyurethan-Beschichtung bieten eine gute Abrieb- und Reißfestigkeit
  • Die Polyamid-Faser neigt nicht zu Pilling und eignet sich für Präzisionsarbeiten
  • Die Handschuhe sind zertifiziert silikonfrei und eignen sich daher für Lackierumgebungen
  • Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 Grundnorm, EN 388-2016 Mechanische Gefahren
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid, Polyurethan
Farbe Schwarz
Größe 6
Länge (metrisch) 25 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt