missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody, Alexa Fluor™ 405, R&D Systems™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 405 |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1, Uniprot#: P03522, Met1-Ser467) |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?