missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Antibody [Janelia Fluor™ 635], R&D Systems™

Artikelnummer. 30163585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30163585 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30163585 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP326070JF635
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Janelia Fluor 635
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Vesicular Stomatitis Indiana Virus Glycoprotein (Accession#: NP_041715.1; Uniprot#: P03522; Met1-Ser467).
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.