Learn More
OHAUS™ Gefäßhalter für Mikrotiterplatten-Vortexmischer
Artikelnummer. 15702639 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
125 und 250 ml-Erlenmeyerkolben
500 und 1.000 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15702639
Marke: OHAUS™ 30400218
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gummihalter sichert Erlenmeyerkolben. Der Gefäßhalter enthält auch eine Antirutschmatte. Universalhalter nötig
  • Für die Verwendung mit Ohaus Vortexmischern für Mikrotiterplatte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 125 und 250 ml-Erlenmeyerkolben
Produkttyp Halter für kleine Gefäße
Material Kunststoff
Beschreibung Halter für kleine Gefäße, 125 und 250 ml-Kolben
Zur Verwendung mit (Geräte) Vortexschüttler
Enthält Griffmatte
Verpackungsmenge Je 1