Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus qPCR Master Mix
Artikelnummer. 30057773 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30057773 100 Reaktionen 100 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057773 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4415327
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
The VetMAX™-Plus qPCR Master Mix is designed for multiplex amplification of animal pathogen DNA targets using a rapid qPCR strategy. The kit includes Xeno™ DNA Control, which serves as an internal positive control for DNA purification and qPCR. DNA is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: qPCR Master Mix, Xeno™ DNA Control, and Nuclease-free water.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Form Flüssig
GC-Rich PCR Performance Niedrig
PCR-Methode qPCR
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Standard
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7500 System
Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
Produktlinie VetMAX
Produkttyp PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Menge 100 Reaktionen
Versandbedingung Trockeneis
Ausreichend für 100 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Hot-Start Integrierter Heißstart
Anzahl Reaktionen 100 Reaktionen
Probentyp DNA