Learn More
3M™ Vflex™ Partikelmasken
Artikelnummer. 15101047
Change view
Click to view available options
Größe:
Standard
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
15101047 Standard 50 Stück
1 options
Artikelnummer. 15101047
Marke: 3M™ 7000030045
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Filtert Staubpartikel und Partikel nicht-flüchtiger Flüssigkeiten aus der Luft. 3M™ VFlex™ Atemschutzmasken sind mit einem modernen 3M™ Elektret-Filtermaterial ausgestattet, das für eine wirkungsvolle Filterung bei nur geringem Atemwiderstand sorgt.
Wirkungsvoller Atemschutz für Umgebungen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft ausgesetzt sind.
  • Geprüft gemäß EN 149:2001+A1:2009 “Atemschutzausrüstung – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung”.
  • CE-Zulassung entsprechend der „Richtlinie über persönliche Schutzausrüstungen“.
  • V-förmige Falten bewegen sich mit dem Mund und erleichtern so das Sprechen; dehnbare Falten erleichtern das Atmen.
  • Durch das erhaben gearbeitete Vorderstück behält die Maske ihre Form bei.
  • Erhältlich in 2 Größen: 9152S für Träger mit kleineren Gesichtsmaßen empfohlen. 9152 für die meisten Träger geeignet.
  • Kann flach zusammengefaltet und so bei Nichtgebrauch bequem aufbewahrt werden.
  • Glatte Stirnbänder verbessern den Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und sorgen für ein sicheres Tragegefühl.
  • Verstellbarer, integrierter Nasenclip aus detektierbarem Metall sorgt für eine individuelle Passform und sichere Abdichtung.
  • Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 89/686/EWG, CE
Design Type Flach faltbar
Einwegprodukt Ja
Filtertyp FFP2 NR D
Produkttyp Partikel-Atemschutzmaske
Größe Standard
Mit Ausatemventil Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung in Konzentrationen mit festen und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln
Latexfrei Ja
Modell 9152 Atemschutzmaske
Menge 50/Packung
Beständig gegen Luftgetragene Staubpartikel und Feststoffe, nicht flüchtige Flüssigpartikel
Form Schale mit V-förmigen Falten