Learn More
3M™ Vflex™ Partikelmasken
Beschreibung
Wirkungsvoller Atemschutz für Umgebungen, in denen die Mitarbeiter Staubpartikeln und/oder Partikeln aus nicht-flüchtigen Flüssigkeiten in der Luft ausgesetzt sind.
- Geprüft gemäß EN 149:2001+A1:2009 “Atemschutzausrüstung – Filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen Partikeln – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung”.
- CE-Zulassung entsprechend der „Richtlinie über persönliche Schutzausrüstungen“.
- V-förmige Falten bewegen sich mit dem Mund und erleichtern so das Sprechen; dehnbare Falten erleichtern das Atmen.
- Durch das erhaben gearbeitete Vorderstück behält die Maske ihre Form bei.
- Erhältlich in 2 Größen: 9152S für Träger mit kleineren Gesichtsmaßen empfohlen. 9152 für die meisten Träger geeignet.
- Kann flach zusammengefaltet und so bei Nichtgebrauch bequem aufbewahrt werden.
- Glatte Stirnbänder verbessern den Tragekomfort an Hals, Gesicht und Kopf und sorgen für ein sicheres Tragegefühl.
- Verstellbarer, integrierter Nasenclip aus detektierbarem Metall sorgt für eine individuelle Passform und sichere Abdichtung.
- Modernes 3M™ Elektret-Filtermaterial mit konsistent hohem Wirkverhalten sorgt für eine wirkungsvolle Filterung bei geringem Atemwiderstand.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EU-Richtlinie 89/686/EWG, CE |
| Design Type | Flach faltbar |
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | FFP2 NR D |
| Produkttyp | Partikel-Atemschutzmaske |
| Größe | Standard |
| Mit Ausatemventil | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in Konzentrationen mit festen und nicht flüchtigen flüssigen Partikeln |
| Latexfrei | Ja |
| Modell | 9152 Atemschutzmaske |
| Mehr anzeigen |