Learn More
VGLUT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 55491-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
A Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; may be involved in neuronal Na+ transport.Spezifikation
| VGLUT1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SLC17A7 | |
| BNPI, SLC17A7, VGLUT1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 57030 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.21 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9P2U7 | |
| SLC17A7 | |
| Peptide | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |