missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VGLUT1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | VGLUT1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.21 mg/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16816955
|
Proteintech
55491-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
16806955
|
Proteintech
55491-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
A Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter; may be involved in neuronal Na+ transport.Spezifikation
| VGLUT1 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q9P2U7 | |
| 57030 | |
| Peptide | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC17A7 |
| 0.21 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| BNPI, SLC17A7, VGLUT1 | |
| SLC17A7 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts