missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
VGLUT2 Monoclonal antibody specifically detects VGLUT2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | VGLUT2 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | CL2921 |
| Konjugat | FITC |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | differentiation-associated BNPI, differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, differentiation-associated Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, DNPI, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6, solute carrier family 17 member 6, vesicular glutamate transporter 2, VGLUT2 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9P2U8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Reinigungsverfahren | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?