missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VGLUT2 Antibody (CL2952) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30293076 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293076 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30293076

Marke: Novus Biologicals NBP246641V

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

VGLUT2 Monoclonal antibody specifically detects VGLUT2 in Human,Mouse,Rat,Macaque samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen VGLUT2
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2952
Konjugat DyLight 405
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias differentiation-associated BNPI, differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, differentiation-associated Na-dependent inorganic phosphate cotransporter, DNPI, solute carrier family 17 (sodium-dependent inorganic phosphate cotransporter), member 6, solute carrier family 17 member 6, vesicular glutamate transporter 2, VGLUT2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9P2U8, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57084
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Macaque
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.