Learn More
Tocris Bioscience™ VH 032
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18756115
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18756115
Marke: Tocris Bioscience™ 7774/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor of VHL; blocks interaction of VHL and HIF-α
VH 032 is an inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 185 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. VH 032 treatment causes dose dependent upregulation of HIF-target genes including CA9, GLUT1 and PHD2 in different cell lines. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2 S,4 R)-1-(-2-Acetamido-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 1448188-62-2
Menge 10 mg
Ziel Von Hippel Lindau
Summenformel C24H32N4O4S
Reinheit 0.98