missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46628V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| VIAAT/SLC32A1/VGAT | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9H598, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Neurotransmission | |
| 140679 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2793 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur