missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
369.00 € - 549.00 €
Spezifikation
| Antigen | VIAAT/SLC32A1/VGAT |
|---|---|
| Klon | CL2793 |
| Verdünnung | Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18662316
|
Novus Biologicals
NBP2-46628-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18626115
|
Novus Biologicals
NBP2-46628 |
0.1 mL |
549.00 €
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| VIAAT/SLC32A1/VGAT | |
| Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q9H598 | |
| 140679 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| CL2793 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Neuroscience, Neurotransmission | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT | |
| Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts