Learn More
VIAAT/SLC32A1/VGAT Antibody (CL2793), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18626115 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
25 μL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18626115 0.1 mL 0.10 Milliliter
18662316 25 μL 25 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18626115
Marke: Novus Biologicals NBP246628
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
VIAAT/SLC32A1/VGAT Monoclonal antibody specifically detects VIAAT/SLC32A1/VGAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VIAAT/SLC32A1/VGAT
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2793
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Gen-Zugriffsnummer Q9H598
Gen-Alias bA122O1.1, hVIAAT, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, vesicular inhibitory amino acid transporter, VGATGABA and glycine transporter, VIAAT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence ATSVSNKSQAKMSGMFARMGFQAATDEEAVGFAHCDDLDFEHRQGLQMDILKAEGEPCGDEGAEAPVEGDIHYQRGSGAPLPPSGSKDQVG
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Neurotransmission
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 140679
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1